Merck
417734
Sigma-Aldrich
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)zinc(II)
97%
Sinónimos:
2,2,6,6-Tetramethyl-3,5-heptanedione zinc derivative, Zn(TMHD)2
About This Item
Fórmula lineal:
Zn(OCC(CH3)3CHCOC(CH3)3)2
Número de CAS:
Peso molecular:
431.92
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensayo
97%
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
mp
132-134 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(C)(C)C(=O)\C=C(\O[Zn]O\C(=C\C(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/2C11H20O2.Zn/c2*1-10(2,3)8(12)7-9(13)11(4,5)6;/h2*7,12H,1-6H3;/q;;+2/p-2/b2*8-7+;
Clave InChI
QWDQAWFEDOIHGD-ORWWTJHYSA-L
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)