Merck
417645
Sigma-Aldrich
2-Chloroethyl phenyl sulfone
98%
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5SO2CH2CH2Cl
Número de CAS:
Peso molecular:
204.67
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
98%
bp
168-174 °C/7 mmHg (lit.)
mp
55-57 °C (lit.)
cadena SMILES
ClCCS(=O)(=O)c1ccccc1
Información sobre el gen
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)