417513
6-Bromochromone
98%
About This Item
Productos recomendados
assay
98%
form
solid
mp
135-139 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
Brc1ccc2OC=CC(=O)c2c1
InChI
1S/C9H5BrO2/c10-6-1-2-9-7(5-6)8(11)3-4-12-9/h1-5H
InChI key
XVNBWGGBXOJIDR-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Crystal structure of 6-bromochromone, C9H5BrO2.
Zeitschrift fur Kristallographie, 220(3), 371-372 (2005)
Ferrocenyl derivatives of pterocarpene and coumestan: Synthesis, structure and anticancer activity studies.
Journal of Organometallic Chemistry, 772, 49-59 (2014)