Merck
417416
Sigma-Aldrich
1-(5-Chloro-2-hydroxy-4-methylphenyl)-3-phenyl-1,3-propanedione
98%
About This Item
Fórmula lineal:
ClC6H2(OH)(CH3)COCH2COC6H5
Número de CAS:
Peso molecular:
288.73
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
assay
98%
mp
120-123 °C (lit.)
SMILES string
Cc1cc(O)c(cc1Cl)C(=O)CC(=O)c2ccccc2
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)