Merck
417378
Sigma-Aldrich
1-(5-Bromo-2-hydroxyphenyl)-3-phenyl-1,3-propanedione
97%
About This Item
Fórmula lineal:
BrC6H3(OH)COCH2COC6H5
Número de CAS:
Peso molecular:
319.15
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
assay
97%
mp
100-103 °C (lit.)
SMILES string
Oc1ccc(Br)cc1C(=O)CC(=O)c2ccccc2
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)