Merck
417300
Sigma-Aldrich
6-Chloroflavone
98%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H9ClO2
Número de CAS:
Peso molecular:
256.68
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
assay
98%
mp
183-185 °C (lit.)
SMILES string
Clc1ccc2OC(=CC(=O)c2c1)c3ccccc3
Gene Information
human ... ADORA3(140)
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)