Merck
417092
Sigma-Aldrich
2,5-Dimethyl-1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]pyrrole-3-carboxaldehyde
99%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H12F3NO
Número de CAS:
Peso molecular:
267.25
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
assay
99%
mp
103-105 °C (lit.)
SMILES string
Cc1cc(C=O)c(C)n1-c2cccc(c2)C(F)(F)F
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)