415731
3′,5′-Dibromo-2′-hydroxyacetophenone
98%
About This Item
Fórmula lineal:
Br2C6H2(OH)COCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
293.94
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
Ensayo
98%
mp
108-111 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(=O)c1cc(Br)cc(Br)c1O
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)