414190
5-Bromo-1,3-dimethyluracil
98%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H7BrN2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
219.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Ensayo
98%
mp
182-185 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
cadena SMILES
CN1C=C(Br)C(=O)N(C)C1=O
InChI
1S/C6H7BrN2O2/c1-8-3-4(7)5(10)9(2)6(8)11/h3H,1-2H3
Clave InChI
QITOSXPGCRFMDG-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
L Celewicz
Journal of photochemistry and photobiology. B, Biology, 3(4), 565-574 (1989-08-01)
Photochemical reactions between 5-bromo-1,3-dimethyluracils and 3-substituted indoles in acetone solution were studied. Irradiation (lambda greater than 290 nm) of 5-bromo-1,3-dimethyluracil (1) and N alpha-acetyl-L-tryptophan methyl ester (2) yields, in addition to 5-(2-indolyl)uracil (3), a new photoadduct 5-(7-indolyl)uracil (4). 5-Bromo-1,3-dimethyluracils with
Photoinduced cross-coupling reaction of 5-bromo-1, 3-dimethyluracil to electron-rich aromatics.
Ito S, et al.
Tetrahedron, 37(1), 45-50 (1981)
Ming-Juan Li et al.
The journal of physical chemistry. B, 117(39), 11660-11669 (2013-08-27)
The resonance Raman spectroscopic study of the excited state structural dynamics of 1,3-dimethyluracil (DMU), 5-bromo-1,3-dimethyluracil (5BrDMU), uracil, and thymine in water and acetonitrile were reported. Density functional theory calculations were carried out to help elucidate the ultraviolet electronic transitions associated