413429
Dioctyl phenylphosphonate
95%
Sinónimos:
DOPP
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
95%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.478 (lit.)
bp
207 °C/4 mmHg (lit.)
densidad
0.967 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
phosphonate
cadena SMILES
CCCCCCCCOP(=O)(OCCCCCCCC)c1ccccc1
InChI
1S/C22H39O3P/c1-3-5-7-9-11-16-20-24-26(23,22-18-14-13-15-19-22)25-21-17-12-10-8-6-4-2/h13-15,18-19H,3-12,16-17,20-21H2,1-2H3
Clave InChI
HAKMAMKAFTZXOZ-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?