Merck
413089
Sigma-Aldrich
Gallium(II) chloride
anhydrous, 99.999% trace metals basis
Sinónimos:
Digallium tetrachloride
About This Item
Fórmula lineal:
Ga2Cl4
Número de CAS:
Peso molecular:
281.26
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
grado
anhydrous
Nivel de calidad
Ensayo
99.999% trace metals basis
Formulario
crystalline
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: gallium
impurezas
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
cadena SMILES
Cl[Ga]Cl.Cl[Ga]Cl
InChI
1S/4ClH.2Ga/h4*1H;;/q;;;;2*+2/p-4
Clave InChI
PWAPABRPCBSKKS-UHFFFAOYSA-J
Aplicación
Applied in the preparation of a novel gallium(I) species terminally coordinated to ruthenium.
Para utilizar con
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1
1 of 1
George N. Harakas et al.
Inorganic chemistry, 36(13), 2704-2707 (1997-06-18)
The reaction of Ru(3)(CO)(12) with Ga(2)Cl(4) in the presence of gallium metal in refluxing toluene, followed by crystallization from tetrahydrofuran, produces Ru{GaCl(THF)(2)}{GaCl(2)(THF)}(2)(CO)(3).0.5 THF (1) and Ru(2){GaCl(2)(THF)}(2)(CO)(8) (2) (THF = tetrahydrofuran). The ruthenium atom in 1 has an approximately octahedral coordination
Artículos
Lanthanide ions in spectral conversion enhance solar cell efficiency via photon conversion.