Merck
412694
Sigma-Aldrich
Ethyl 3-(3,4-dimethoxyphenyl)propionate
99%
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3O)2C6H3CH2CH2CO2C2H5
Número de CAS:
Peso molecular:
238.28
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
99%
índice de refracción
n20/D 1.513 (lit.)
bp
193 °C/20 mmHg (lit.)
mp
13 °C (lit.)
densidad
1.112 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCOC(=O)CCc1ccc(OC)c(OC)c1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)