Merck
412414
Sigma-Aldrich
PAMAM dendrimer, ethylenediamine core, generation 2.5 solution
10 wt. % in methanol
Sinónimos:
PAMAM-G 2.5
Seleccione un Tamaño
2.5 G
US$ 315,00
US$ 315,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
2.5 G
US$ 315,00
About This Item
Fórmula lineal:
[NH2(CH2)2NH2]:(G=2.5);dendri PAMAM(NHCH2CH2COONa)32
Número de CAS:
Peso molecular:
6265.60
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
US$ 315,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
descripción
sodium carboxylate surface groups
Formulario
solution
mol peso
generation 2.5
Características
core type ethylenediamine core (2-carbon core)
concentración
10 wt. % in methanol
nº de grupos superficiales
32
índice de refracción
n20/D 1.366
bp
65 °C
densidad
0.86 g/mL at 25 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
Forma física
Contains 32 surface carboxylate groups
Información legal
Manufactured by Dendritech®, Inc.
Dendritech is a registered trademark of Dendritech, Inc.
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
51.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
11 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)