411531
(Bromomethylene)dimethyliminium bromide
95%
Nivel de calidad
Ensayo
95%
Formulario
solid
mp
148-153 °C (lit.)
grupo funcional
amine
bromo
cadena SMILES
[Br-].C\[N+](C)=C\Br
InChI
1S/C3H7BrN.BrH/c1-5(2)3-4;/h3H,1-2H3;1H/q+1;/p-1
Clave InChI
XIXYNENNFUBWFK-UHFFFAOYSA-M
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?