Merck
410845
Sigma-Aldrich
1,5,9-Decatriene, mixture of cis and trans
97%
About This Item
Fórmula lineal:
H2C=CHCH2CH2CH=CHCH2CH2CH=CH2
Número de CAS:
Peso molecular:
136.23
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.448 (lit.)
bp
54-55 °C/14 mmHg (lit.)
densidad
0.765 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
C=CCC\C=C\CCC=C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)