41030
4,4-Dimethyloxazolidine-2-thione
≥98.0% (CHN)
About This Item
assay
≥98.0% (CHN)
mp
122-124 °C
SMILES string
CC1(C)COC(=S)N1
Other Notes
Starting material for the synthesis of achiral thiiranes
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
The Journal of Organic Chemistry, 41, 1735-1735 (1976)