Merck
410004
Sigma-Aldrich
tert-Pentyl vinyl ether
98%
About This Item
Fórmula lineal:
C2H5C(CH3)2OCH=CH2
Número de CAS:
Peso molecular:
114.19
MDL number:
UNSPSC Code:
12162002
PubChem Substance ID:
assay
98%
refractive index
n20/D 1.411 (lit.)
bp
106 °C (lit.)
density
0.783 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCC(C)(C)OC=C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)