Merck
409561
Sigma-Aldrich
Methyl 1-adamantanesulfonate
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H18O3S
Número de CAS:
Peso molecular:
230.32
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
form
solid
mp
114-116 °C (lit.)
SMILES string
COS(=O)(=O)C12CC3CC(CC(C3)C1)C2
InChI
1S/C11H18O3S/c1-14-15(12,13)11-5-8-2-9(6-11)4-10(3-8)7-11/h8-10H,2-7H2,1H3/t8-,9+,10-,11-
InChI key
DDWYYQDVBUEDSI-BIBSGERRSA-N
General description
Methyl 1-adamantanesulfonate is an organic building block.
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)