Merck
409103
Sigma-Aldrich
6-(p-Toluidino)-2-naphthalenesulfonic acid sodium salt
99%
Sinónimos:
Sodium 6-(p-toluidino)-2-naphthalenesulfonate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H14NNaO3S
Número de CAS:
Peso molecular:
335.35
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Ensayo
99%
cadena SMILES
[Na+].Cc1ccc(Nc2ccc3cc(ccc3c2)S([O-])(=O)=O)cc1
Aplicación
Suitable for use as as fluorescent probe
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)