40902
3-(Bromomethyl)phenyl isothiocyanate
≥95.0%
Sinónimos:
3-Isothiocyanatobenzyl bromide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H6BrNS
Número de CAS:
Peso molecular:
228.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
≥95.0%
idoneidad de la reacción
reagent type: cross-linking reagent
mp
35-38 °C
solubilidad
chloroform: 0.1 g/mL, clear, very faintly brownish-yellow
cadena SMILES
BrCc1cccc(c1)N=C=S
Aplicación
Hetero-bifunctional linker specially for the quaternisation of pyridyl-nitrogen in order to introduce an amine or thiol reactive group. Synthetic building block for the preparation of fluorescent labels
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Litak, P.T.;Kauffman, J.M.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 31, 457-457 (1994)