408956
Isodecyl acrylate
contains MEHQ as inhibitor
About This Item
Productos recomendados
Formulario
liquid
contiene
MEHQ as inhibitor
índice de refracción
n20/D 1.442 (lit.)
bp
121 °C/10 mmHg (lit.)
densidad
0.875 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(C)CCCCCCCOC(=O)C=C
InChI
1S/C13H24O2/c1-4-13(14)15-11-9-7-5-6-8-10-12(2)3/h4,12H,1,5-11H2,2-3H3
Clave InChI
LVGFPWDANALGOY-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
226.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
108 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)