Merck
408603
Sigma-Aldrich
Z-Glu-OMe
98%
Sinónimos:
N-Carbobenzyloxy-L-glutamic acid 1-methyl ester, Z-L-Glutamic acid 1-methyl ester
About This Item
Fórmula lineal:
HOOCCH2CH2CH(NHCOOCH2C6H5)COOCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
295.29
Beilstein/REAXYS Number:
2567599
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
assay
98%
optical activity
[α]20/D −24°, c = 2 in ethanol
mp
68-70 °C (lit.)
SMILES string
COC(=O)[C@H](CCC(O)=O)NC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C14H17NO6/c1-20-13(18)11(7-8-12(16)17)15-14(19)21-9-10-5-3-2-4-6-10/h2-6,11H,7-9H2,1H3,(H,15,19)(H,16,17)/t11-/m0/s1
InChI key
BGMCTGARFXPQML-NSHDSACASA-N
replaced by
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)