Merck
408026
Sigma-Aldrich
Methyl 2-nitro-1-imidazoleacetate
99%
Seleccione un Tamaño
500 MG
US$ 242,00
US$ 242,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 MG
US$ 242,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H7N3O4
Número de CAS:
Peso molecular:
185.14
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 242,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
99%
mp
95-97 °C (lit.)
cadena SMILES
COC(=O)Cn1ccnc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H7N3O4/c1-13-5(10)4-8-3-2-7-6(8)9(11)12/h2-3H,4H2,1H3
Clave InChI
KXEHVMQCOHOQHB-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Methyl 2-nitro-1-imidazoleacetate is an imidazole derivative.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)