Merck
407860
Sigma-Aldrich
N-(2-Furoyl)glycine methyl ester
98%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H9NO4
Número de CAS:
Peso molecular:
183.16
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
assay
98%
mp
63-65 °C (lit.)
SMILES string
COC(=O)CNC(=O)c1ccco1
InChI
1S/C8H9NO4/c1-12-7(10)5-9-8(11)6-3-2-4-13-6/h2-4H,5H2,1H3,(H,9,11)
InChI key
MPRFBNLQEYNYQK-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)