40577
(S)-1-Octen-3-ol
≥95% (sum of enantiomers, GC)
Sinónimos:
(S)-Matsutake alcohol
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥95% (sum of enantiomers, GC)
Formulario
liquid
pureza óptica
enantiomeric ratio: ≥99:1 (GC)
grupo funcional
hydroxyl
cadena SMILES
CCCCC[C@H](O)C=C
InChI
1S/C8H16O/c1-3-5-6-7-8(9)4-2/h4,8-9H,2-3,5-7H2,1H3/t8-/m1/s1
Clave InChI
VSMOENVRRABVKN-MRVPVSSYSA-N
Aplicación
- As an odorant in the study of an olfactory sensory map of the Anopheles gambiae maxillary palp.
- As an intermediate in the synthesis of natural product polyporolide and a prostaglandin named 8-aza-prostaglandin E1.
- As a substrate in the preparation of trienols by reacting with 1-iodo-1,3-dienes using Pd(OAc)2/AgOAc.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
154.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
68 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?