405604
3-Nitrofluoranthene
technical grade, 90%
Productos recomendados
grado
technical grade
Nivel de calidad
Ensayo
90%
Formulario
powder
mp
157-159 °C (lit.)
grupo funcional
nitro
cadena SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc2-c3ccccc3-c4cccc1c24
InChI
1S/C16H9NO2/c18-17(19)15-9-8-13-11-5-2-1-4-10(11)12-6-3-7-14(15)16(12)13/h1-9H
Clave InChI
PIHGQKMEAMSUNA-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?