Merck
405299
Sigma-Aldrich
m-Tolylmagnesium chloride solution
1.0 M in THF
About This Item
Fórmula lineal:
CH3C6H4MgCl
Número de CAS:
Peso molecular:
150.89
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
idoneidad de la reacción
reaction type: Grignard Reaction
concentración
1.0 M in THF
densidad
0.956 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
Cc1cccc([Mg]Cl)c1
InChI
1S/C7H7.ClH.Mg/c1-7-5-3-2-4-6-7;;/h2-3,5-6H,1H3;1H;/q;;+1/p-1
Clave InChI
BVYCQPCLCZTSPD-UHFFFAOYSA-M
Opcional
Referencia del producto
Descripción
Precios
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
-5.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-21 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)