Merck
404543
Sigma-Aldrich
Tin(II) phthalocyanine
Dye content 97 %
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C32H16N8Sn
Número de CAS:
Peso molecular:
631.23
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
composition
Dye content, 97%
λmax
695 nm
SMILES string
[SnH2]1n2c3nc4nc(nc5n1c(nc6nc(nc2c7ccccc37)c8ccccc68)c9ccccc59)c%10ccccc4%10
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)