Merck
403822
Sigma-Aldrich
Thallium(I) trifluoroacetylacetonate
97%
Sinónimos:
1,1,1-Trifluoro-2,4-pentanedione thallium(I) derivative
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H4F3O2Tl
Número de CAS:
Peso molecular:
357.46
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
assay
97%
mp
110 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
C\C(O[Tl])=C/C(=O)C(F)(F)F
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Storage Class
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)