Merck
40242
Sigma-Aldrich
Chloro(dodecyl)dimethylsilane
≥95.0% (GC)
Sinónimos:
Chloro-dimethyl-dodecylsilane, Dimethyldodecylchlorosilane, Dodecyldimethylchlorosilane
Seleccione un Tamaño
25 ML
US$ 138,00
US$ 138,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 ML
US$ 138,00
About This Item
Fórmula lineal:
H3C(CH2)11Si(CH3)2Cl
Número de CAS:
Peso molecular:
262.93
Beilstein:
5240407
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 138,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
≥95.0% (GC)
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.445
bp
291-293 °C
densidad
0.865 g/mL at 20 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCC[Si](C)(C)Cl
InChI
1S/C14H31ClSi/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-16(2,3)15/h4-14H2,1-3H3
Clave InChI
DLLABNOCKQMTEJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)