Merck
402303
Sigma-Aldrich
2-Amino-7-isopropyl-5-oxo-5H-[1]benzopyrano[2,3-b]pyridine-3-carbonitrile
99%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H13N3O2
Número de CAS:
Peso molecular:
279.29
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
assay
99%
mp
>300 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)c1ccc2Oc3nc(N)c(cc3C(=O)c2c1)C#N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)