Merck
402281
Sigma-Aldrich
2-Amino-7-ethyl-5-oxo-5H-[1]benzopyrano[2,3-b]pyridine-3-carbonitrile
98%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H11N3O2
Número de CAS:
Peso molecular:
265.27
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
assay
98%
mp
>300 °C (lit.)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)