Merck
401978
Sigma-Aldrich
6-Bromo-3-cyanochromone
99%
Sinónimos:
6-Bromo-4-oxo-4H-1-benzopyran-3-carbonitrile
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H4BrNO2
Número de CAS:
Peso molecular:
250.05
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
assay
99%
mp
224-226 °C (lit.)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)