Merck
401447
Sigma-Aldrich
Chromium(III) perchlorate hexahydrate
About This Item
Fórmula lineal:
Cr(ClO4)3 · 6H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
458.44
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
Formulario
crystalline
idoneidad de la reacción
reagent type: oxidant
cadena SMILES
O.O.O.O.O.O.[Cr+3].[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/3ClHO4.Cr.6H2O/c3*2-1(3,4)5;;;;;;;/h3*(H,2,3,4,5);;6*1H2/q;;;+3;;;;;;/p-3
Clave InChI
AWECJTDFTJYSGZ-UHFFFAOYSA-K
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Carc. 2 - Ox. Sol. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)