Merck
401048
Sigma-Aldrich
Cobalt(II) selenide
pieces, 6 mm
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
CoSe
Número de CAS:
Peso molecular:
137.89
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de la sustancia en PubChem:
Formulario
pieces
tamaño de partícula
6 mm
densidad
7.65 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Co]=[Se]
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)