Merck
400998
Sigma-Aldrich
Cerium(III) bromide
99%
Sinónimos:
Cerium tribromide, Cerous bromide
About This Item
Fórmula lineal:
CeBr3
Número de CAS:
Peso molecular:
379.83
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Ensayo
99%
mp
730 °C (lit.)
730-732 °C (lit.)
cadena SMILES
Br[Ce](Br)Br
InChI
1S/3BrH.Ce/h3*1H;/q;;;+3/p-3
Clave InChI
MOOUSOJAOQPDEH-UHFFFAOYSA-K
producto comparable
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)