Merck
40094
Sigma-Aldrich
2,4,6,8-Tetramethyl-2,4,6,8-tetraphenylcyclotetrasiloxane
technical
Seleccione un Tamaño
25 G
US$ 445,00
US$ 445,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 G
US$ 445,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C28H32O4Si4
Número de CAS:
Peso molecular:
544.89
Beilstein:
2957579
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 445,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
descripción
mixture of isomers cis and trans
grado
technical
idoneidad de la reacción
core: silicon
reagent type: catalyst
cadena SMILES
C[Si]1(O[Si](C)(O[Si](C)(O[Si](C)(O1)c2ccccc2)c3ccccc3)c4ccccc4)c5ccccc5
InChI
1S/C28H32O4Si4/c1-33(25-17-9-5-10-18-25)29-34(2,26-19-11-6-12-20-26)31-36(4,28-23-15-8-16-24-28)32-35(3,30-33)27-21-13-7-14-22-27/h5-24H,1-4H3
Clave InChI
IRVZFACCNZRHSJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Reactant for synthesis of ethylhydrosilicone fluids
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)