400904
Lithium molybdate
99.9% trace metals basis
Sinónimos:
Dilithium dioxido(dioxo)molybdenum, Lithium Molybdate(VI), Lithium Molybdenum Oxide, Lithium metamolybdate
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
99.9% trace metals basis
Formulario
powder or crystals
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: molybdenum
características de los productos alternativos más sostenibles
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
impurezas
≤1500.0 ppm Trace Metal Analysis
densidad
2.66 g/mL at 25 °C (lit.)
categoría alternativa más sostenible
, Enabling
cadena SMILES
[Li+].[Li+].[O-][Mo]([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Li.Mo.4O/q2*+1;;;;2*-1
Clave InChI
NMHMDUCCVHOJQI-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Artículos
Nanomaterials for Energy Storage in Lithium-ion Battery Applications
HEVs address rising fuel costs and emissions concerns, utilizing battery packs alongside internal combustion engines for enhanced performance.
Professor Qiao's review explores stable microstructures for lithium metal fluoride batteries, advancing energy storage technologies.
Solid oxide fuel cells and electrolyzers show potential for chemical-to-electrical energy conversion, despite early development stages.