Merck
400718
Sigma-Aldrich
Mercury(II) selenide
About This Item
Fórmula lineal:
HgSe
Número de CAS:
Peso molecular:
279.55
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352300
density
8.27 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Se]=[Hg]
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)