400572
Zirconium(IV) iodide
anhydrous, powder, 99.9% trace metals basis
About This Item
Productos recomendados
grade
anhydrous
assay
99.9% trace metals basis
form
powder
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: zirconium
application(s)
battery manufacturing
SMILES string
I[Zr](I)(I)I
InChI
1S/4HI.Zr/h4*1H;/q;;;;+4/p-4
InChI key
XLMQAUWIRARSJG-UHFFFAOYSA-J
For use with
Referencia del producto
Descripción
Precios
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?