Merck
400459
Sigma-Aldrich
Strontium molybdate
−200 mesh
About This Item
Fórmula lineal:
SrMoO4
Número de CAS:
Peso molecular:
247.56
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352300
PubChem Substance ID:
particle size
−200 mesh
density
4.54 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Sr++].[O-][Mo]([O-])(=O)=O
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)