3DXPLA009
PLA 3D printing filament
orange, diam. 1.75 mm
About This Item
características de los productos alternativos más sostenibles
Design for Energy Efficiency
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Diámetro
1.75 mm
color
orange
categoría alternativa más sostenible
Descripción general
Aplicación
Nota de preparación
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
Three-dimensional printing technology applications range from personal tools to aerospace equipment.
Permanent magnets are an essential technology for energy conversion. Motors and generators are used to convert energy between electrical and mechanical forms.