Merck
399965
Sigma-Aldrich
Iron(II) fluoride tetrahydrate
≥99.9% (99.99+% excluding silicon)
About This Item
Fórmula lineal:
FeF2 · 4H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
165.90
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352300
PubChem Substance ID:
assay
≥99.9% (99.99+% excluding silicon)
SMILES string
O.F[Fe]F
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)