Merck
399760
Sigma-Aldrich
4,5-Difluoroanthranilic acid
97%
Sinónimos:
2-Amino-4,5-difluorobenzoic acid
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 99,20
US$ 99,20
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 99,20
About This Item
Fórmula lineal:
F2C6H2(NH2)CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
173.12
Beilstein:
2834162
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 99,20
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
97%
idoneidad de la reacción
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
181-183 °C (lit.)
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
Nc1cc(F)c(F)cc1C(O)=O
InChI
1S/C7H5F2NO2/c8-4-1-3(7(11)12)6(10)2-5(4)9/h1-2H,10H2,(H,11,12)
Clave InChI
DGOZIZVTANAGCA-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)