Merck
399426
Sigma-Aldrich
Zirconium silicide
−325 mesh
About This Item
Fórmula lineal:
ZrSi2
Número de CAS:
Peso molecular:
147.40
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352300
PubChem Substance ID:
particle size
−325 mesh
density
4.88 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Zr++].[Si-]#[Si-]
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)