398306
Palladium(II) sulfide
99.9% trace metals basis
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
99.9% trace metals basis
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: palladium
densidad
6.6 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
S=[Pd]
InChI
1S/Pd.S
Clave InChI
NRUVOKMCGYWODZ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Envase
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)