398233
Magnesium bisulfite solution
30 wt. % in H2O
Sinónimos:
Magnesium hydrogen sulfite
About This Item
form
liquid
concentration
30 wt. % in H2O
density
1.22 g/mL at 25 °C
SMILES string
[Mg++].OS([O-])=O.OS([O-])=O
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
supp_hazards
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)