396591
4-(Methylthio)phenylacetic acid
99%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3SC6H4CH2CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
182.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
99%
mp
97-98 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
thioether
cadena SMILES
CSc1ccc(CC(O)=O)cc1
InChI
1S/C9H10O2S/c1-12-8-4-2-7(3-5-8)6-9(10)11/h2-5H,6H2,1H3,(H,10,11)
Clave InChI
AHMLFHMRRBJCRM-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
TiO2 photocatalytic one-electron oxidation of 4-(methylthio)phenylacetic acid has been reported by time-resolved diffuse reflectance spectroscopy.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Influences of adsorption on TiO2 photocatalytic one-electron oxidation of aromatic sulfides studied by time-resolved diffuse reflectance spectroscopy.
Tachikawa T, et al.
The Journal of Physical Chemistry B, 108(19), 5859-5866 (2004)