Merck
396184
Sigma-Aldrich
Magnesium titanate
−325 mesh
About This Item
Fórmula lineal:
MgTiO3
Número de CAS:
Peso molecular:
120.17
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352302
PubChem Substance ID:
particle size
−325 mesh
SMILES string
[Mg++].[O-][Ti]([O-])=O
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)