Merck
394327
Sigma-Aldrich
2-Chloro-4,6-dimethylaniline
96%
Seleccione un Tamaño
100 G
US$ 241,00
US$ 241,00
Fecha estimada de envío26 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 G
US$ 241,00
About This Item
Fórmula lineal:
ClC6H2(CH3)2NH2
Número de CAS:
Peso molecular:
155.62
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 241,00
Fecha estimada de envío26 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
96%
Formulario
solid
mp
38-40 °C (lit.)
densidad
1.11 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
cadena SMILES
Cc1cc(C)c(N)c(Cl)c1
InChI
1S/C8H10ClN/c1-5-3-6(2)8(10)7(9)4-5/h3-4H,10H2,1-2H3
Clave InChI
LKAQFOKMMXWRRQ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
2-Chloro-4,6-dimethylaniline is an aromatic amine. It is an organic building block used in chemical synthesis. Its boiling point, freezing point, density and refractive index have been determined.[1]
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Yaws CL.
The Yaws Handbook of Physical Properties for Hydrocarbons and Chemicals, 195-195 (2015)